Tisk…
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 3-Bromo-2-pyrazinecarboxylate
OR315096-1G OR315096-5G OR315096-10G
APOSOR315096-1GEA 1700 CZK
APOSOR315096-1G APOSOR315096-5G APOSOR315096-10G
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3-bromopyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08753935
CAS číslo: 51171-02-9