2-(Chloromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315094-1G
OR315094-5G
OR315094-10G
APOSOR315094-1GEA
4100
CZK
APOSOR315094-1G
APOSOR315094-5G
APOSOR315094-10G
2-(Chloromethyl)pyrimidine
2-(Chloromethyl)pyrimidine
Vzorec:
C₅H₅ClN₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06796203 CAS číslo: 54198-88-8 |