Tisk…
5-Amino-2,3-dichloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,3-Dichloropyridin-5-amine, 2,3-Dichloro-5-pyridylamine, 3-Amino-5,6-dichloropyridine
OR315086-25G
APOSOR315086-25GEA 4270 CZK
APOSOR315086-25G
5-Amino-2,3-dichloropyridine 98%
5-Amino-2,3-dichloropyridine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03840434
CAS číslo: 98121-41-6