Tisk…
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315083-1G OR315083-5G OR315083-10G
APOSOR315083-1GEA 2980 CZK
APOSOR315083-1G APOSOR315083-5G APOSOR315083-10G
2-Bromo-5-chloronicotinic acid 98%
2-Bromo-5-chloronicotinic acid
Vzorec: C₆H₃BrClNO₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 65550-79-0