3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromo-6-methoxypyridin-3-amine
OR315074-5G
APOSOR315074-5GEA
2780
CZK
APOSOR315074-5G
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
3-Amino-2-bromo-6-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₇BrN₂O MW: 203,0400 g/mol Bod tání: 44…45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05662394 CAS číslo: 135795-46-9 |