Tisk…
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Amino-2-methoxy-6-methylpyridine
OR315073-1G OR315073-5G OR315073-25G
APOSOR315073-1GEA 1620 CZK
APOSOR315073-1G APOSOR315073-5G APOSOR315073-25G
3-Amino-2-methoxy-6-picoline 98%
3-Amino-2-methoxy-6-picoline
Vzorec: C₇H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095079
CAS číslo: 186413-79-6