Tisk…
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315067-1G OR315067-250MG OR315067-500MG OR315067-5G
APOSOR315067-1GEA 5230 CZK
APOSOR315067-1G APOSOR315067-250MG APOSOR315067-500MG APOSOR315067-5G
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O
MW: 211,31 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631148
CAS číslo: 39633-82-4