Tisk…
1,1'-Dibenzoylferrocene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315065-25G OR315065-5G
APOSOR315065-25GEA 5030 CZK
APOSOR315065-25G APOSOR315065-5G
1,1'-Dibenzoylferrocene
1,1'-Dibenzoylferrocene
Vzorec: C₂₄H₁₀FeO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045455
CAS číslo: 12180-80-2