Tisk…
1-Hydroxyethylferrocene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Ferrocenylethanol, (1-Hydroxyethyl)ferrocene, α-Hydroxyethylferrocene
OR315064-1G OR315064-5G
APOSOR315064-1GEA 0 CZK
APOSOR315064-1G APOSOR315064-5G
1-Hydroxyethylferrocene
1-Hydroxyethylferrocene
Vzorec: C₁₂H₅FeO
Bod tání: 76…79 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013752
CAS číslo: 1277-49-2