Tisk…
Ferroceneboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315060-1G OR315060-5G
APOSOR315060-1GEA 2650 CZK
APOSOR315060-1G APOSOR315060-5G
Ferroceneboronic acid 95%
Ferroceneboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₁BFeO₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00059074
CAS číslo: 12152-94-2
EINECS: 235-272-1