Tisk…
10-Hydroxybenzo[h]quinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315046-25G
APOSOR315046-25GEA 4100 CZK
APOSOR315046-25G
10-Hydroxybenzo[h]quinoline 98%
10-Hydroxybenzo[h]quinoline
Vzorec: C₁₃H₉NO
MW: 195,22 g/mol
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142350
CAS číslo: 33155-90-7