1-Isoquinolinol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR315042-100G
OR315042-25G
OR315042-5G
APOSOR315042-100GEA
11580
CZK
APOSOR315042-100G
APOSOR315042-25G
APOSOR315042-5G
1-Isoquinolinol
1-Isoquinolinol
Vzorec:
C₉H₇NO Bod tání: 212…215 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006899 CAS číslo: 491-30-5 |