Tisk…
Isoquinoline-1-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Isoquinolin-1-amine, 1-Aminoisoquinoline
OR315041-5G
APOSOR315041-5GEA 1950 CZK
APOSOR315041-5G
Isoquinoline-1-amine
Isoquinoline-1-amine
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00024137
CAS číslo: 1532-84-9