Tisk…
1-Chloroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315040-25G OR315040-5G OR315040-100G
APOSOR315040-25GEA 2980 CZK
APOSOR315040-25G APOSOR315040-5G APOSOR315040-100G
1-Chloroisoquinoline
1-Chloroisoquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
MW: 163.61 g/mol
Bod varu: 274…275 °C/768mmHg
Bod tání: 31…36 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00024134
CAS číslo: 19493-44-8