Tisk…
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,6-Di-tert-butyl-9H-carbazole
OR315037-25G OR315037-5G
APOSOR315037-25GEA 2860 CZK
APOSOR315037-25G APOSOR315037-5G
3,6-Di-tert-butylcarbazole 98%
3,6-Di-tert-butylcarbazole
Vzorec: C₂₀H₂₅N
MW: 279,43 g/mol
Bod tání: 232 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03425849
CAS číslo: 37500-95-1