Tisk…
Kyselina pyrohroznová 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR315034-100G OR315034-500G OR315034-2.5KG
APOSOR315034-100GEA 3110 CZK
APOSOR315034-100G APOSOR315034-500G APOSOR315034-2.5KG
Kyselina pyrohroznová 98%
Kyselina pyrohroznová
Vzorec: C₃H₄O₃
Bod varu: 164…166 °C
Bod tání: 44541 °C
Hustota: 1,267 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002585
CAS číslo: 127-17-3
EINECS: 204-824-3
UN: 3265
ADR: 8,II