Tisk…
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315029-1G OR315029-5G
APOSOR315029-1GEA 3810 CZK
APOSOR315029-1G APOSOR315029-5G
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(trichloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂Cl₅N
MW: 265.3518 g/mol
Bod varu: 278…279 °C
Hustota: 1.636 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65.56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03701543
CAS číslo: 69045-83-6