Tisk…
3-Amino-2-pyridone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315027-1G OR315027-25G OR315027-5G
APOSOR315027-1GEA 1450 CZK
APOSOR315027-1G APOSOR315027-25G APOSOR315027-5G
3-Amino-2-pyridone 98%
3-Amino-2-pyridone
Vzorec: C₅H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03411556
CAS číslo: 33630-99-8