Tisk…
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR315024-100G OR315024-25G OR315024-500G
APOSOR315024-100GEA 3410 CZK
APOSOR315024-100G APOSOR315024-25G APOSOR315024-500G
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid 98%
Pyridine-3,5-dicarboxylic acid
Vzorec: C₇H₅NO₄
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006393
CAS číslo: 499-81-0