Tisk…
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR315009-1G OR315009-25G OR315009-5G
APOSOR315009-1GEA 612 CZK
APOSOR315009-1G APOSOR315009-25G APOSOR315009-5G
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Methyl (R)-(+)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066527
CAS číslo: 52373-72-5