Tisk…
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-trans-1,2-Cyclohexanediamine, trans-Cyclohexane-1,2-diamine
OR315007-10G OR315007-250G OR315007-50G
APOSOR315007-10GEA 2360 CZK
APOSOR315007-10G APOSOR315007-250G APOSOR315007-50G
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane 99%
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Vzorec: C₆H₁₄N₂
Bod tání: 14…15 °C
Hustota: 0,951 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063747
CAS číslo: 1121-22-8
UN: 2735
ADR: 8,II