Tisk…
Diethyl(3-pyridyl)borane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Diethylboryl)pyridine
OR315000-100G OR315000-25G
APOSOR315000-100GEA 5960 CZK
APOSOR315000-100G APOSOR315000-25G
Diethyl(3-pyridyl)borane
Diethyl(3-pyridyl)borane
Vzorec: C₉H₁₄BN
MW: 147,03 g/mol
Bod tání: 172…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012348
CAS číslo: 89878-14-8