Tisk…
3-Nitro-4-picoline 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methyl-3-nitropyridine
OR3148-25G
APOSOR3148-25GEA 5260 CZK
APOSOR3148-25G
3-Nitro-4-picoline 96%
3-Nitro-4-picoline
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Bod varu: 238 °C
Bod tání: 24…28 °C
Hustota: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 108,3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051829
CAS číslo: 5832-44-0