Tisk…
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methylpyridine-3-carbonitrile, 3-Cyano-4-picoline, 4-Methylnicotinonitrile
OR3147-1G OR3147-5G OR3147-25G
APOSOR3147-1GEA 622 CZK
APOSOR3147-1G APOSOR3147-5G APOSOR3147-25G
3-Cyano-4-methylpyridine 97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Vzorec: C₇H₆N₂
MW: 118.14
Bod varu: 108…111 °C/20mmHg
Bod tání: 41…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234272
CAS číslo: 5444-01-9