2-Amino-3-benzyloxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Benzyloxypyridin-2-amine, 3-Benzyloxy-2-pyridylamine
OR3137-25G
OR3137-5G
APOSOR3137-25GEA
1160
CZK
APOSOR3137-25G
APOSOR3137-5G
2-Amino-3-benzyloxypyridine
2-Amino-3-benzyloxypyridine
Vzorec:
C₁₂H₁₂N₂O Bod tání: 92…94 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006316 CAS číslo: 24016-03-3 EINECS: 245-983-9 |