Tisk…
9-Bromo-1-nonanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR3134-25G OR3134-100G OR3134-500G
APOSOR3134-25GEA 1910 CZK
APOSOR3134-25G APOSOR3134-100G APOSOR3134-500G
9-Bromo-1-nonanol 97%
9-Bromo-1-nonanol
Vzorec: C₉H₁₉BrO
Bod varu: 125…126 °C/2mmHg
Bod tání: 33…35 °C
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063348
CAS číslo: 55362-80-6