Tisk…

3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-Dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-Dimethoxy-2-butanone

OR3133-1G OR3133-25G OR3133-5G
APOSOR3133-1GEA 622 CZK
APOSOR3133-1G APOSOR3133-25G APOSOR3133-5G
3,3-Dimethoxybutan-2-one 98+%
3,3-Dimethoxybutan-2-one
Vzorec: C₆H₁₂O₃
MW: 132,159 g/mol
Bod varu: 145…146 °C
Hustota: 0,987 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075266
CAS číslo: 21983-72-2
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR