Tisk…
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313101-1G OR313101-250MG
APOSOR313101-1GEA 3970 CZK
APOSOR313101-1G APOSOR313101-250MG
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
2-Hydroxypyridine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod tání: 79…81 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788455
CAS číslo: 188554-13-4