Tisk…
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313096-1G OR313096-5G OR313096-25G
APOSOR313096-1GEA 1580 CZK
APOSOR313096-1G APOSOR313096-5G APOSOR313096-25G
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
2-Chloro-5-hydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅ClO₂
MW: 156,57 g/mol
Bod tání: 110,5…111.5 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07783652
CAS číslo: 7310-94-3