Tisk…
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
OR313095-5G
APOSOR313095-5GEA 6050 CZK
APOSOR313095-5G
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Methyl-4-(bromomethyl)-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₉H₈BrClO₂
MW: 263,52 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10566565
CAS číslo: 74733-30-5