Tisk…
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313090-1G OR313090-5G
APOSOR313090-1GEA 2030 CZK
APOSOR313090-1G APOSOR313090-5G
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
5-Chloro-2-formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₅ClO₃
MW: 184.58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739601
CAS číslo: 4506-45-0