4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313086-25G
APOSOR313086-25GEA
3540
CZK
APOSOR313086-25G
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-3-methoxybenzaldehyde
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ MW: 170,5900 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07787490 CAS číslo: 13726-16-4 |