Tisk…
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR313085-25G OR313085-5G
APOSOR313085-25GEA 8600 CZK
APOSOR313085-25G APOSOR313085-5G
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Methyl-2-bromo-6-methylisonicotinate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04112565
CAS číslo: 884494-71-7