Tisk…
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (R)-tert-butyl 4-formyl-2,2-dimethyloxazolidine-3-carboxylate, 3-Oxazolidinecarboxylic acid, 4-forMyl-2,2-diMethyl-, 1,1-diMethylethyl ester, (4R)-, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
OR313059-5G
APOSOR313059-5GEA 2480 CZK
APOSOR313059-5G
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde 95%
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
MW: 229,276 g/mol
Bod varu: 67 °C/0,3mmHg
Hustota: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674064
CAS číslo: 95715-87-0