Tisk…
5-Methoxyisoindoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxyisoindoline hydrochloride
OR313054-1G OR313054-250MG
APOSOR313054-1GEA 6050 CZK
APOSOR313054-1G APOSOR313054-250MG
5-Methoxyisoindoline
5-Methoxyisoindoline
Vzorec: C₉H₁₁NO
MW: 149,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06804552
CAS číslo: 127168-88-1