N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-(2-Aminoethyl)maleimide HCl, N-(2-Aminoethyl)maleimide Hydrochloride, 2-Maleimidoethylamine hydrochloride
OR313050-5G
APOSOR313050-5GEA
3610
CZK
APOSOR313050-5G
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
N-(2-Aminoethyl)maleimide hydrochloride
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ MW: 176,60 g/mol Bod tání: 163 °C (rozkl.) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09800491 CAS číslo: 134272-64-3 |