Tisk…
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313048-1G OR313048-250MG OR313048-5G
APOSOR313048-1GEA 3020 CZK
APOSOR313048-1G APOSOR313048-250MG APOSOR313048-5G
5-Hydroxypiperidin-2-one 97%
5-Hydroxypiperidin-2-one
Vzorec: C5H9NO2
MW: 115.1305 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258339
CAS číslo: 19365-07-2