Tisk…
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313047-250MG OR313047-1G OR313047-5G
APOSOR313047-250MGEA 2240 CZK
APOSOR313047-250MG APOSOR313047-1G APOSOR313047-5G
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10565785
CAS číslo: 89381-03-3