Tisk…
2-Formyl-5-methoxypyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Methoxypyridine-2-carbaldehyde, 5-Methoxypicolinaldehyde
OR313046-1G
APOSOR313046-1GEA 2150 CZK
APOSOR313046-1G
2-Formyl-5-methoxypyridine
2-Formyl-5-methoxypyridine
Vzorec: C₇H₇NO₂
MW: 137,1360 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234867
CAS číslo: 22187-96-8