Tisk…
3-Methylpyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Methyl-1H-pyrrole
OR313041-1G OR313041-5G
APOSOR313041-1GEA 3610 CZK
APOSOR313041-1G APOSOR313041-5G
3-Methylpyrrole
3-Methylpyrrole
Vzorec: C₅H₇N
MW: 81,12 g/mol
Bod varu: 144 °C
Bod tání: –48 °C
Hustota: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00083419
CAS číslo: 616-43-3
UN: 1993
ADR: 3,III