Tisk…
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR313039-1G OR313039-5G OR313039-25G
APOSOR313039-1GEA 2200 CZK
APOSOR313039-1G APOSOR313039-5G APOSOR313039-25G
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 98%
Ethyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₂
MW: 153,1784 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01006747
CAS číslo: 3284-47-7