Tisk…
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (3R,4R)-tert-Butyl 3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate, trans-3-Amino-4-hydroxypyrrolidine, N1-BOC protected
OR313021-1G OR313021-250MG
APOSOR313021-1GEA 2240 CZK
APOSOR313021-1G APOSOR313021-250MG
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
(3R,4R)-tert-Butyl-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₃
MW: 202,26 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD11111251
CAS číslo: 330681-18-0