Tisk…
2-Aminobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR313018-1G OR313018-5G
APOSOR313018-1GEA 622 CZK
APOSOR313018-1G APOSOR313018-5G
2-Aminobenzaldehyde
2-Aminobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Bod varu: 80…85 °C/2mmHg
Bod tání: 37 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007709
CAS číslo: 529-23-7
EINECS: 208-454-3