Tisk…
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Acetylimidazole
OR313011-1G OR313011-5G
APOSOR313011-1GEA 2860 CZK
APOSOR313011-1G APOSOR313011-5G
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone 97%
1-(1H-Imidazol-2-yl)ethanone
Vzorec: C₅H₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09878742
CAS číslo: 53981-69-4