Tisk…
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carboxaldehyde
OR3126-1G OR3126-250MG OR3126-5G
APOSOR3126-1GEA 2820 CZK
APOSOR3126-1G APOSOR3126-250MG APOSOR3126-5G
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde 98%
3,4-Dihydro-2H-pyran-5-carbaldehyde
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 90 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085019
CAS číslo: 25090-33-9