Tisk…
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate hydrochloride, 4-Aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid methyl ester
OR312511-250MG
APOSOR312511-250MGEA 2150 CZK
APOSOR312511-250MG
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Methyl-4-aminobicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
MW: 183,2475 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20693756
CAS číslo: 135908-33-7