Tisk…
2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR3125-1G OR3125-5G
APOSOR3125-1GEA 2530 CZK
APOSOR3125-1G APOSOR3125-5G
2,4,6-Trichloroquinazoline 97%
2,4,6-Trichloroquinazoline
Vzorec: C₈H₃Cl₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445622
CAS číslo: 20028-68-6