Tisk…
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312491-1G OR312491-250MG
APOSOR312491-1GEA 13030 CZK
APOSOR312491-1G APOSOR312491-250MG
Dimethyl Cubane-1,4-dicarboxylate 95%
Dimethyl cubane-1,4-dicarboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₂O₄
Bod tání: 163 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD29060101
CAS číslo: 29412-62-2