Tisk…
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR312272-1G OR312272-250MG
APOSOR312272-1GEA 8370 CZK
APOSOR312272-1G APOSOR312272-250MG
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
2-Oxaspiro[3.5]nonan-7-one
Vzorec: C₈H₁₂O₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22628754
CAS číslo: 1256546-74-3