Tisk…
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2,6-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate, 2,6-Diazaspiro[3.4]octane, N2-BOC protected
OR312199-1G OR312199-250MG
APOSOR312199-1GEA 6420 CZK
APOSOR312199-1G APOSOR312199-250MG
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
2,6-Diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid tert-butylester
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₂
MW: 212.29 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08234737
CAS číslo: 885270-84-8